missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ C1q Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™

Código de producto. 30066363 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30066363 1 mL 1 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30066363

Marca: Novus Biologicals™ NBP311022G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

C1q Polyclonal antibody specifically detects C1q in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C1q
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen A chain, complement component 1, q subcomponent, A chain, complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human Complement C1q
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 712
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.