Learn More
C19orf18 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18686832 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18686832 100 μg 100 microlitros
18678294 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18686832
Marca: Novus Biologicals NBP298176100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
C19orf18 Polyclonal antibody specifically detects C19orf18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C19orf18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen chromosome 19 open reading frame 18, hypothetical protein LOC147685, MGC41906
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human C19orf18 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 147685
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG