missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Rel Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18216175 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18216175 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18216175 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB600474

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

c-Rel Polyclonal specifically detects c-Rel in Human, Mouse (Negative) samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, ELISA, Gel Super Shift Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Rel
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Gel Shift
Clasificación Polyclonal
Concentración 80 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Simple Western, ELISA 1:5000-1:25000, Gel Super Shift Assays 1:500
Formulación 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q04864
Alias de gen C-Rel, C-Rel proto-oncogene protein, I-Rel, oncogene REL, avian reticuloendotheliosis, proto-oncogene c-Rel, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)
Símbolos de los genes REL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno c-Rel peptide corresponding to a region near the C-terminus of the human protein conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH). (Uniprot: Q04864)
Peso molecular del antígeno 68.52 kDa
Método de purificación Delipidation and Defibrination
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5966
Especificidad de la prueba Anti-c-Rel may react non-specifically with other proteins. Control peptide will compete only with the specific reaction of antiserum with the c-Rel subunit.
Reconstitución Reconstitute with 50 ul of distilled water to a final concentration of 1.0 mg/ml.
Especies diana Human, Mouse (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.