missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Rel Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18583434 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18583434

Marca: Novus Biologicals NB10097834B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

c-Rel Polyclonal antibody specifically detects c-Rel in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Rel
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS
Alias de gen C-Rel, C-Rel proto-oncogene protein, I-Rel, oncogene REL, avian reticuloendotheliosis, proto-oncogene c-Rel, v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog, v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 569 and 619 of human reticuloendotheliosis viral oncogene homolog using the numbering given in entry NP_002899.1 (GeneID 5966).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5966
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.