missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
C-Reactive Protein/CRP Monoclonal specifically detects C-Reactive Protein/CRP in Human, Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay, Sandwich ELISA, Immunoaffinity Purification.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | C-Reactive Protein/CRP |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | C6 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoassay, Sandwich ELISA 1:100-1:2000 |
| N.º de referencia del gen | P02741 |
| Alias de gen | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Símbolos de los genes | CRP |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?