missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myc Antibody (MYC909), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18237039 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18237039 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18237039

Marca: Novus Biologicals NBP286683AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-Myc Monoclonal antibody specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Myc
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MYC909
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human c-Myc protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4609
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.