missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myc Antibody (MYC/7683R), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18514379 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 594
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18514379 0.1 mL, DyLight 594
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18514379 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320788DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

c-Myc Monoclonal antibody specifically detects c-Myc in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Myc
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon MYC/7683R
Conjugado DyLight 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, BHLHE39, bHLHe39MRTL, Class E basic helix-loop-helix protein 39, c-Myc, MYC, myc proto-oncogene protein, MYCC, myc-related translation/localization regulatory factor, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa1-200) of human c-Myc protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, Epigenetics, Epitope Tags, Stem Cell Markers, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4609
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.