missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Myb Antibody (MYB286), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109797 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18109797 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18109797

Marca: Novus Biologicals NBP234690IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-Myb Monoclonal specifically detects c-Myb in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Myb
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon MYB286
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Alias de gen c-myb, Cmyb, c-myb protein (140 AA), c-myb_CDS, c-myb10A_CDS, c-myb13A_CDS, c-myb14A_CDS, c-myb8B_CDS, efg, Proto-oncogene c-Myb, transcriptional activator Myb, v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog, v-myb myeloblastosis viral oncogene homolog (avian)
Símbolos de los genes MYB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A synthetic peptide, corresponding to aa 119-135 (RRKVEQEGYPQESSKAG) of c-myb onco protein, coupled to KLH (Uniprot: P01104)
Peso molecular del antígeno 75 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4602
Especificidad de la prueba The highly leukemogenic avian retrovirus E26 contains two oncogenes, v-Myb and v-Ets, which are expressed together as a fusion protein. The cellular homolog of v-Myb, designated c-Myb, encodes a transcription factor. Deletion or disruption of a negative regulatory domain mapping within the carboxy-terminal domain of c-Myb results in enhanced transactivating capacity and in parallel, leads to activation of its ability to transform hemopoietic cells. c-Myb is expressed preferentially, but not exclusively, in immature hemopoietic cells and its expression decreases as cells differentiate.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.