missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Maf Antibody (SR1746), Novus Biologicals™

Código de producto. 18674355 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18674355 100 μg 100 microlitros
18623055 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18674355

Marca: Novus Biologicals NBP322154100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

c-Maf Monoclonal antibody specifically detects c-Maf in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Maf
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1746
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene, c-MAF, c-maf proto-oncogene, MGC71685, Proto-oncogene c-Maf, T lymphocyte c-maf long form, transcription factor Maf, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma (avian) oncogene homolog, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human c-Maf (Uniprot #: O75444)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4094
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.