Learn More
Eurofins DiscoverX c-Kit (D816V) Protein, Active
Descripción
Binding of stem cell factor (SCF) to C-Kit receptor tyrosine kinase induces homodimerization and intermolecular tyrosine phosphorylation of the receptor, creating docking sites for a number of SH2-containing signal transduction molecules. These include phosphatidylinositol 3'-kinase (PI 3K) and phospholipase C-1, Stat1, the Src family kinases Src, Lyn, and Fyn, and the GTPase activating protein GAP. Mutation in Kit which result in ligand-independent activation of the kinase were found to be associated with human gastrointestinal stromal tumors and mastocytosis.
GenBank X06182
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 76.7 kDa |
| Cantidad | 10 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal GST |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥79% |
| Expresión | c-Kit (D816V), active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.