missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-jun, p Thr91 Antibody (SR1729), Novus Biologicals™

Código de producto. 18609673 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18609673 50 μg 50 microlitros
18624234 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18609673

Marca: Novus Biologicals NBP32156050ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

c-jun Monoclonal antibody specifically detects c-jun in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-jun
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1729
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:2000, Immunoprecipitation 1:20
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Activator protein 1, AP1, AP-1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, Jun activation domain binding protein, jun oncogene, jun proto-oncogene, Proto-oncogene c-Jun, transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homologp39, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human phospho-c-Jun [Thr91] (Uniprot #: P05412)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3725
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.