missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-jun Antibody (OTI2D11), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30035328 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30035328 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30035328 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271058PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-jun Monoclonal antibody specifically detects c-jun in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-jun
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D11
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen Activator protein 1, AP1, AP-1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, Jun activation domain binding protein, jun oncogene, jun proto-oncogene, Proto-oncogene c-Jun, transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homologp39, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human JUN (NP_002219) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3725
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.