missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-jun Antibody (CL9662) [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30308412 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30308412 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30308412 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP321172FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-jun Monoclonal antibody specifically detects c-jun in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-jun
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL9662
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Activator protein 1, AP1, AP-1, c-Jun, enhancer-binding protein AP1, Jun activation domain binding protein, jun oncogene, jun proto-oncogene, Proto-oncogene c-Jun, transcription factor AP-1, V-jun avian sarcoma virus 17 oncogene homologp39, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog, v-jun sarcoma virus 17 oncogene homolog (avian)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P05412, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Cycle and Replication, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors, Wnt Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3725
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.