missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
c-Fos Monoclonal antibody specifically detects c-Fos in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | c-Fos |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL6381 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | activator protein 1, AP-1, cellular oncogene c-fos, Cellular oncogene fos, C-FOS, FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS), FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog, FOS, Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit, G0/G1 switch regulatory protein 7, G0S7, p55, proto-oncogene c-Fos |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P01100, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?