missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

c-Fos Antibody (2H2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18677009 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18677009 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18677009 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250037MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

c-Fos Monoclonal antibody specifically detects c-Fos in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno c-Fos
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon 2H2
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Knockout Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen activator protein 1, AP-1, cellular oncogene c-fos, Cellular oncogene fos, C-FOS, FBJ murine osteosarcoma viral (v-fos) oncogene homolog (oncogene FOS), FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog, FOS, Fos proto-oncogene, AP-1 trancription factor subunit, G0/G1 switch regulatory protein 7, G0S7, p55, proto-oncogene c-Fos
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This c-Fos Antibody (2H2) was developed against full length recombinant human c-Fos protein expressed in and purified from E. coli. [UniProt# P01100]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Hypoxia, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2353
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.