missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
c-Cbl Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | c-Cbl |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16864375
|
Proteintech
25818-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16854375
|
Proteintech
25818-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl- c is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Through interactions with proteins containing SRC homology-2 (SH2) and SH3 domains, CBL proteins modulate downstream cell signaling.Especificaciones
| c-Cbl | |
| Immunoprecipitation, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| P22681, P22682 | |
| 12402, 867 | |
| c-Cbl Fusion Protein Ag23033 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CBL |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| C CBL, CBL, CBL2, c-Cbl, Proto oncogene c Cbl, RING finger protein 55, RNF55 | |
| CBL | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto