missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butyrylcholinesterase/BCHE Antibody (SR2272), Novus Biologicals™

Código de producto. 18622684 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18622684 100 μg 100 microlitros
18682725 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18622684

Marca: Novus Biologicals NBP321793100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Butyrylcholinesterase/BCHE Monoclonal antibody specifically detects Butyrylcholinesterase/BCHE in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Butyrylcholinesterase/BCHE
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2272
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Acylcholine acylhydrolase, Butyrylcholine esterase, butyrylcholinesterase, CHE1cholinesterase, Choline esterase II, cholinesterase 1, E1, EC 3.1.1.8, Pseudocholinesterase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Butyrylcholinesterase/BCHE (Uniprot #: P06276)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 590
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.