Descripción
Butyrylcholinesterase/BCHE Polyclonal antibody specifically detects Butyrylcholinesterase/BCHE in Mouse samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Butyrylcholinesterase/BCHE |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | Acylcholine acylhydrolase, Butyrylcholine esterase, butyrylcholinesterase, CHE1cholinesterase, Choline esterase II, cholinesterase 1, E1, EC 3.1.1.8, Pseudocholinesterase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse Butyrylcholinesterase/BCHE (Accession#: NP_033868.3; Met1-Leu603) |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |