missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butyrylcholinesterase/BCHE Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18190760 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18190760 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18190760 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298274FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Butyrylcholinesterase/BCHE Polyclonal specifically detects Butyrylcholinesterase/BCHE in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Butyrylcholinesterase/BCHE
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Acylcholine acylhydrolase, Butyrylcholine esterase, butyrylcholinesterase, CHE1cholinesterase, Choline esterase II, cholinesterase 1, E1, EC 3.1.1.8, Pseudocholinesterase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Butyrylcholinesterase/BCHE (NP_033868.3; Met 1-Leu 603).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 590
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.