missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butyrylcholinesterase/BCHE Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18028538 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18028538 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18028538

Marca: Novus Biologicals NBP298274AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Butyrylcholinesterase/BCHE Polyclonal specifically detects Butyrylcholinesterase/BCHE in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Butyrylcholinesterase/BCHE
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Acylcholine acylhydrolase, Butyrylcholine esterase, butyrylcholinesterase, CHE1cholinesterase, Choline esterase II, cholinesterase 1, E1, EC 3.1.1.8, Pseudocholinesterase
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Butyrylcholinesterase/BCHE (NP_033868.3; Met 1-Leu 603).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 590
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.