Learn More
Cytiva Medios de cromatografía de alto rendimiento Butil Sepharose™
Código de producto. 10640761 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
200 ml
Tamaño de la unidad:
200 ml
25 ml
10640761 25 mL 25 ml
10363060 200 ml 200 ml
2 options
Código de producto. 10640761
Marca: Cytiva 17543201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para las fases de purificación intermedia y pulido
  • Medios de cromatografía de interacción hidrófoba (HIC) compuestos de partículas de agarosa muy entrecruzada de 34 μm con grupos funcionales de butilo alifático
  • Separaciones de alta resolución y capacidad para aplicaciones de recuperación
  • Ligando de alta densidad para garantizar que el medio tiene capacidad de unión dinámica incluso en concentraciones bajas de sal
  • Con un mínimo de interacciones iónicas
  • Estabilidad química para una CIP/desinfección efectiva
  • Disponible en columnas preempaquetadas como HiPrep™, HiScreen™y HiTrap™, además de tamaños de envases de laboratorio y BioProcess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mL
Estabilidad Estable en los tampones acuosos más usados: 1 M de hidróxido sódico, 1 M de ácido acético, 8 M de urea, 6 M de clorhidrato de guanidina, acetonitrilo al 30 %, etanol al 70 %, 3 M de sulfato de amonio, 1 mm de HCI, isopropanol al 30 % y SDS al 2 %
Para utilizar con (aplicación) Para las fases de purificación intermedia y pulido
Requisitos de almacenamiento De 4 °C a 30 °C
Capacidad de unión 38 mg b-lactoglobulin/mL mediμm
Tipo de producto Butyl Sepharose High Performance Media
Caudal 100 to 200 cm/Hoμr
Tamaño de partículas 24 to 44 μm
Presión máxima 300 kPa
Matriz Agarosa entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 13
Tampón de almacenamiento Etanol al 20 %
Tipo de ligando Butilo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl Sepharose High Performance, 25 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol