Learn More
Buffer Colour Coded Concentrated Solution pH7.00 (Phosphate) Yellow, NIST Standard for pH measurement, Fisher Chemical™
47.45€ - 290.00€
Número MDL 81857
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10609643
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855C/05
1 Ampule Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10498020
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2855C/90
6 Ea.
290.00€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
81857
Especificaciones
Amarillo
Líquido
81857
Ampolla