missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BubR1 Antibody (8G1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18089155 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18089155 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18089155 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100353AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BubR1 Monoclonal specifically detects BubR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BubR1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8G1
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
N.º de referencia del gen O60566
Alias de gen Bub1A, BUBR1budding uninhibited by benzimidazoles 1 (yeast homolog), beta, budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta (yeast), EC 2.7.11.1, hBUBR1, MAD3/BUB1-related protein kinase, MAD3LBUB1beta, Mitotic checkpoint kinase MAD3L, Protein SSK1, SSK1mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta
Símbolos de los genes BUB1B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno A portion of human BubR1 tagged at the N-terminus with pMAL (residues 1-350). [UniProt# O60566]
Peso molecular del antígeno 120 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 701
Especificidad de la prueba NB100-353 is specific for hBUBR1. There should be no cross-reactivity with hBUB1.
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.