missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bu-1a Antibody (21-1A4), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18157549 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.25 mg
Tamaño de la unidad:
0.25 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18157549 0.25 mg 0.25 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18157549 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP128320

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bu-1a Monoclonal specifically detects Bu-1a in Chicken samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Frozen, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bu-1a/b
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 21-1A4
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado FITC
Dilución Flow Cytometry <= 1 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Frozen 1:10-1:500, Immunocytochemistry
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bursa cells from one-day-old H.B15 (Bu-1a/b) strain chickens
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.25 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Chicken Bu-1a/b alloantigen, Mr 70 kDa
Especies diana Chicken
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.