Description
BTN3A1/2/3 Monoclonal antibody specifically detects BTN3A1/2/3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Specifications
Specifications
| Antígeno | BTN3A1/2/3 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, CyTOF |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 849203 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | BT3.1;BTF5;BTN3.1;BTN3A1;CD277 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD277/BTN3A1, Met1-Gly254, Accession # O00481 |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Show More |