Learn More
BTN3A1/2/3 Antibody (849203), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Código de producto. 18586945 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18586945 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18586945 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7136X
Mouse Monoclonal Antibody
BTN3A1/2/3 Monoclonal antibody specifically detects BTN3A1/2/3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTN3A1/2/3
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 849203
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BT3.1;BTF5;BTN3.1;BTN3A1;CD277
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human CD277/BTN3A1, Met1-Gly254, Accession # O00481
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1