missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Human samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BTLA/CD272 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | BTLA/1528 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant extracellular human BTLA/CD272 protein (Uniprot: Q7Z69) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?