missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTLA/CD272 Antibody (2161A) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167862 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167862

Marca: Novus Biologicals FAB33542JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTLA/CD272
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2161A
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BTLA, Ile25-Ser150, Accession # AAP44003
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151888
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.