Learn More
Invitrogen™ Human BTK, His Tag Recombinant Protein
Descripción
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length, Recombinant, Cytoplasmic.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q06187 |
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | 50mM tris HCl with 150mM NaCl, 0.05% Triton X-100, 4mM DTT, 50% glycerol, 0.5mM EDTA and no preservative; pH 7.5 |
| ID de gen (Entrez) | 695 |
| Peso molecular | 81.3 kDa |
| Nombre | Human BTK, His Tag |
| Intervalo de pH | 7.5 |
| Método de purificación | Purified |
| Cantidad | 10 μg |
| Mostrar más |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.