missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTK Antibody (OTI3A2), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18144145 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18144145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18144145 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270291H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BTK Monoclonal specifically detects BTK in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTK
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3A2
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen Agammaglobulinaemia tyrosine kinase, AGMX1MGC126262, AT, ATKIMD1, B-cell progenitor kinase, BPK, Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase, Bruton tyrosine kinase, dominant-negative kinase-deficient Brutons tyrosine kinase, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, PSCTK1, tyrosine-protein kinase BTK, XLAMGC126261
Símbolos de los genes BTK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human BTK (NP_000052) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology, Innate Immunity, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 695.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.