Learn More
BTG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | BTG4 |
|---|---|
| Concentración | 0.22 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16890055
|
Proteintech
20514-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16880055
|
Proteintech
20514-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G(1) arrest.Especificaciones
| BTG4 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Rat | |
| O70552, Q9NY30 | |
| 315650, 54766, 56057 | |
| BTG4 Fusion Protein Ag14339 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BTG4 |
| 0.22 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| B cell translocation gene 4, BTG family member 4, BTG4, PC3B, Protein BTG4, Protein PC3b | |
| Btg4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |