Learn More
BTG4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16880055 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16880055 150 μL 150 microlitros
16890055 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16880055
Marca: Proteintech 205141AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Shows marked antiproliferative activity, being able to induce G(1) arrest.
Especificaciones
Antígeno BTG4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica BTG4
N.º de referencia del gen O70552, Q9NY30
Alias de gen B cell translocation gene 4, BTG family member 4, BTG4, PC3B, Protein BTG4, Protein PC3b
Símbolos de los genes Btg4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno BTG4 Fusion Protein Ag14339
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 315650, 54766, 56057
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG