Learn More
Abnova™ BTF3 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16172371
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16172371
Marca: Abnova™ H00000689P01.10ug
Human BTF3 full-length ORF ( AAH08062, 1 a.a. - 162 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MKETIMNQEKLAKLQAQVRIGGKGTARRKKKVVHRTATADDKKLQFSLKKLGVNNISGIEEVNMFTNQGTVIHFNNPKVQASLAANTFTITGHAETKQLTEMLPSILNQLGADSLTSLRRLAEALPKQSVDGKAPLATGEDDDDEVPDLVENFDEASKNEAN
Especificaciones
Número de acceso AAH08062
ID de gen (Entrez) 689
Nombre Basic transcription factor 3
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen BETA-NAC, BTF3a, BTF3b, NACB
Símbolo de gen BTF3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer