Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | BTBD9 |
|---|---|
| Clon | BTBD9/7501 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18648644
|
Novus Biologicals
NBP3-23593-100ug |
100 μg |
462.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18605724
|
Novus Biologicals
NBP3-23593-20ug |
20 μg |
232.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| BTBD9 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520 | |
| Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary) | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
| BTBD9/7501 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 114781 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |