Learn More
BTBD9 Antibody (BTBD9/7501), Novus Biologicals™
Código de producto. 18648644 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
18648644 100 μg 100 microgramos
18605724 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 18648644
Marca: Novus Biologicals NBP323593100ug
Mouse Monoclonal Antibody
BTBD9 Monoclonal antibody specifically detects BTBD9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno BTBD9
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BTBD9/7501
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 9, BTB/POZ domain-containing protein 9, FLJ32945, KIAA1880dJ322I12.1, MGC120517, MGC120519, MGC120520
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa200-400) of human BTBD9 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 114781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ