missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTBD15 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18201549 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18201549 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18201549

Marca: Novus Biologicals NBP287089

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

BTBD15 Polyclonal specifically detects BTBD15 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BTBD15
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 15, BTB/POZ domain-containing protein 15, BTBD15, HSPC063, MGC57431, MGC60348, MGC88058, zinc finger and BTB domain containing 44, zinc finger and BTB domain-containing protein 44, Zinc finger protein 851, ZNF851MGC26123
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human BTBD15
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.