Learn More
BT-13, MedChemExpress
Código de producto. 16465168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465168 10 mg 10 miligramos
16495866 100 mg 100 miligramos
16407897 5 mg 5 miligramos
16401397 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16465168
Marca: Medchem Express HY124401
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BT-13
CAS 924537-98-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H27F4N3O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (48.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)F)=O)CC2)=C1)(N(CC)CC)=O
Peso molecular (g/mol) 517.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.54
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation