Learn More
Novus Biologicals™ BST2 Antibody (SBI Biotech patent anti-BST2) - Humanized, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
BST2 Monoclonal antibody specifically detects BST2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BST2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SBI Biotech patent anti-BST2 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| N.º de referencia del gen | Q10589 |
| Alias de gen | bone marrow stromal antigen 2, bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, CD317 antigen, HM1.24 antigen, NPC-A-7, PDCA-1, TETHERIN |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | BST2/ CD317 |
| Mostrar más |