missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BST2 Antibody (4F6), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18116193 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18116193 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18116193

Marca: Novus Biologicals NBP229622AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BST2 Monoclonal specifically detects BST2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Cell Surface).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BST2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 4F6
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Cell Surface)
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen bone marrow stromal antigen 2, bone marrow stromal cell antigen 2, BST-2, CD317, CD317 antigen, HM1.24 antigen, NPC-A-7, PDCA-1, TETHERIN
Símbolos de los genes BST2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant human BST2 protein [NCBI NP_004326].
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 684.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.