Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bryce
La suela impenetrable protege los pies de objetos afilados y metálicos, mientras que la puntera de acero y la cubierta de PU reforzada en los dedos ofrecen protección contra los objetos que caen. La estructura de microfibra sigue siendo flexible para soportar el cemento y resiste a las sustancias corrosivas.
Marca: Emma Safety Footwear MM33084843
Detalles adicionales : Peso : 1.81800kg
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela GripForce™ Duo resistente al calor
- Estructura de microfibra
- 3M™ Bandas reflectantes
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Especificaciones
EN ISO 20345:2011 | |
Negro | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
43 |
Cordones | |
Bryce | |
Microfibra | |
Acero |