Learn More
Brucella Abortus Antibody (BrG11), DyLight 755, Novus Biologicals™
Código de producto. 18214851 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
18214851 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Código de producto. 18214851 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10073111IR
Mouse Monoclonal Antibody
Brucella Abortus Monoclonal specifically detects Brucella Abortus in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Brucella Abortus
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon BrG11
Conjugado DyLight 755
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen B.abortus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This is reacting with intact Brucella-cells.
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba LPS of Brucella abortus and intact Brucella-cells.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a