Learn More
Azul de bromofenol, puro, solución al 0,04 %, grado indicador, Fisher Chemical
Marca: Fisher Chemical B/4630L/08
Detalles adicionales : CAS : 115-39-9 Peso : 0.45000kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : III
Especificaciones
5875 | |
Azul | |
Líquido |
Frasco de vidrio ámbar | |
500 mL |
Seguridad y manipulación
- Bromophenol blue solution 0.04% in methylated spirits
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Ethyl alcohol, Acetone, Methyl alcohol,Bromphenol blue