Learn More
Bromopentafluorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7021081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11450823 25 g 25 g
11460823 100 g 100 g
11470823 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11450823
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13273.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermediario farmacéutico. Es un reactivo de Grignard (con CuBr en dioxano) que puede introducir grupos de pentafluorofenilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 344-04-7
Fórmula molecular C6BrF5
Peso molecular (g/mol) 246.96
Número MDL MFCD00000287
Clave InChI XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorobenzeno
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromopentafluorobenzene
Punto de fusión ∼-31°C
Densidad 1.981
Punto de ebullición 136°C to 137°C
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.45
Cantidad 25 g
Beilstein 1819390
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.97
Porcentaje de pureza 99%