missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (SPM537), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18102768 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18102768 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18102768 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234784IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in All Species samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM537
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bromodeoxyuridine (BrdU) conjugated to KLH
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba It reacts with Bromodeoxyuridine (BrdU) in single stranded DNA (produced by partial denaturation of double stranded DNA), BrdU coupled to a protein carrier, as well as free BrdU. BrdU is a thymidine analog, incorporated into cell nuclei during DNA synthesis prior to mitosis. Antibody to BrdU is helpful in detecting S-phase cells, providing useful information on the aggressiveness of tumors.
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.