missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (rBRD.3), DyLight 488, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Bromodeoxyuridine/BrdU |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | rBRD.3 |
| Conjugado | DyLight 488 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | Bromodeoxyuridine, BUdr |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to BSA |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?