missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (rBRD.3), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554095 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18554095 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18554095 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308847AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rBRD.3
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to BSA
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.