missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU20a), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200049113 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18457581 0.02 mg 0.02 miligramo
18433192 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18457581

Marca: Novus Biologicals NBP2329220.02mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BU20a
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.