missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU-1) [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 18503385 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18503385 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18503385 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB7225L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Broad Species Reactivity samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon BU-1
Conjugado DyLight 550
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 5-iodourindine (5-IO) coupled to ovalbumin
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
Especies diana Broad Species Reactivity
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.