Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BRD469), Novus Biologicals™
Código de producto. 18423192 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
18423192 0.02 mg 0.02 miligramo
18457401 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18423192
Marca: Novus Biologicals NBP2329180.02mg
Mouse Monoclonal Antibody
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Bromodeoxyuridine/BrdU
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon BRD469
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.5-1ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen Bromodeoxyuridine, BUdr
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.02 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4C.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ