Learn More
2,6-Bromuro de diclorobenzilo +99 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dichlorobenzyl bromide |
Nombre de nota | 99+% |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 54°C to 57°C |
Color | Incoloro a blanco |
Temperatura de inflamación | >112°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Envase | Frasco de plástico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,6-Dichlorobenzyl bromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.